Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
OSCAR, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
OSCAR, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (300M-14), vial of 0.5 mL concentrate (300M-15), bottle of 1.0 mL predilute (300M-17), vial of 1.0 mL concentrate (300M-16), bottle of 7.0 mL predilute (300M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG2a
control
prostate
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT1(3848)
General description
Anti-Zytokeratin (OSCAR) eignet sich gut, um Epithelkarzinome von nicht epithelialen Malignomen zu unterscheiden, und wird als Hilfsmittel zur Klassifizierung von Epitheltumoren eingesetzt. Dieser Antikörper wird verwendet, um den Ursprung verschiedener Neoplasmen zu charakterisieren und die Verteilung von keratinhaltigen Zellen in Epithelien während der normalen Entwicklung und während der Entwicklung von Epithelneoplasmen zu untersuchen. Dieser Antikörper färbt Zytokeratine, die in normalem und abnormalem menschlichem Gewebe vorkommen, und hat eine hohe Empfindlichkeit bei der Erkennung von Epithelzellen und Karzinomen gezeigt.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Zytokeratinpositive (OSCAR-positive) Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 300S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?