Fortfahren mit
290M-1
MUC1 (MRQ-17) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-17, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-17, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (290M-14), vial of 0.5 mL concentrate (290M-15), bottle of 1.0 mL predilute (290M-17), vial of 1.0 mL concentrate (290M-16), bottle of 7.0 mL predilute (290M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1
control
breast
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... MUC1(4582)
General description
Mucine sind Glykoproteine mit hohem molekularem Gewicht, die den Hauptbestandteil der Schleimschicht darstellen, die das Magenepithel vor chemischen und mechanischen Angriffen schützt. Beim Menschen wurden mindestens 14 Mucin-Gene identifiziert, die die Mucin-Proteine codieren. Diese werden als MUC1, MUC2, MUC3, MUC4, MUC5AC, MUC5B, MUC6, MUC7, MUC8, MUC9, MUC11, MUC12, MUC13 und MUC16 bezeichnet.
Aufgrund des heterogenen Musters der Mucin-Expression, darunter die Expression des Darm-Mucins MUC2, können neue Einblicke in die Differenzierungswege von Magenkarzinomen gewonnen werden. Pinto-de-Sousa et al. haben in einer umfassenden Studie über Magenkarzinome, die hinsichtlich der Expression mehrerer Mucine (MUC1, MUC2, MUC5AC and MUC6) bewertet wurden, nachgewiesen, dass: (1) die Mucin-Expression mit dem Tumortyp assoziiert wird (MUC5AC mit diffusen und infiltrierenden Karzinomen und MUC2 mit muzinösen Karzinomen), aber nicht mit dem klinisch-biologischen Verhalten von Tumoren; und (2) die Mucin-Expression mit der Lokalisation des Tumors assoziiert ist (MUC5AC mit Antrum-Karzinomen und MUC2 mit Kardiakarzinomen), was indirekt die Unterschiede bei der Tumordifferenzierung je nach Lokalisation des Tumors reflektiert.
Die folgenden allgemeinen Feststellungen treffen auf die Muster der Mucin-Expression zu:
MUC1-Expression: apikale Oberflächen der meisten Epithelzellen in der Brust, im Magen-Darm-Trakt, in den Atemwegen und dem Urogenitaltrakt.
Assoziierte Produkte: MUC2, MUC5AC, MUC6, TAG-72, MOC-31, CEA
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
MUC1-positive Kontroll-Objektträger, Produkt -Nr. 290S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the recommended dilution rate for the IHC experiment using product MUC 1?
    1 answer
    1. It is advisable to start with the most conservative dilution to ensure optimal staining, with a starting dilution of 1:50