Merck
286M-1
MSH2 (G219-1129) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41103814
Clone:
G219-1129, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
G219-1129, monoclonal
manufacturer/tradename
Cell Marque®
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3 bis 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Other Notes
Das Produkt ist nicht in allen Regionen oder Ländern erhältlich. Analyt-spezifisches Reagenz. Analytische und Leistungsmerkmale wurden nicht ermittelt. Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst unter 800-665-7284 oder per E-Mail an [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
286M-170841683133414
286M-10-ASR04061838382603
286M-150841683133391
286M-16-ASR04061838382634
286M-140841683133384
286M-18-ASR04061838382658
286M-180841683133421
286M-160841683133407