Fortfahren mit
27674
Collagenase-Substrate Test Substance
powder
Synonym(e):
Gly-Pro-Ala
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-654-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5288874
€ 1.120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagenasesubstrat-Prüfsubstanz (zur quantitativen Bestimmung von Kollagenase),
form
powder
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
GGLIDLCEPDHEJO-BQBZGAKWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2767327667SML3515
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)