Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C248H355N65O72 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
5398.86 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Bulevirtide is a synthetic lipopeptide derived from the preS1 domain of the Hepatitis B virus (HBV) envelope protein that specifically binds to hepatocytes and efficiently blocks de novo HBV and its satellite virus hepatitis D (HDV) infection both in vitro and in vivo.
HDV and HBV virion entry inhibitor
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?