Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 742,00 |
Über diesen Artikel
€ 742,00
Produktname
Kollagenasechromophorsubstrat-Prüfsubstanz, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
InChI key
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioReagent |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?