Wichtige Dokumente
25102
9-Chlormethyl-anthracen
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥97.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 356 nm; λem 412 nm (after derivatisation with sodium acetate)
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
InChIKey
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)