Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
mp
140-145 °C
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
InChI key
UGMXRPVWWWDPFC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Bromomethyl)pyrene is widely used in the synthesis of fluorophores for the fluorescent sensing of variety of analytes including metal ions like Cd2+, Zn2+ and adenosine triphosphate (ATP) sensing at physiological pH. It is also used in the synthesis of photoinitiators (PIs) for the radical polymerization of acrylates and the cationic polymerization of epoxy-silicone and vinyl ethers.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description 96% | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 140-145 °C | mp 102-105 °C (lit.) | mp 179-182 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form - |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?