Fortfahren mit
247M-9
EMA (E29) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
E29, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
E29, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (247M-94), vial of 0.5 mL concentrate (247M-95), bottle of 1.0 mL predilute (247M-97), vial of 1.0 mL concentrate (247M-96), bottle of 7.0 mL predilute (247M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2aκ
control
breast
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... MUC1(4582)
General description
Der Anti-EMA-Antikörper ist ein nützlicher Marker zur Färbung vieler Karzinome. Er färbt normale und neoplastische Zellen verschiedener Gewebearten, darunter Brustepithelzellen, Zellen der Schweißdrüsen und Plattenepithelzellen. Hepatozelluläre Karzinome, Nebennierenkarzinome und embryonale Karzinome sind durchgängig EMA-negativ; das Vorliegen einer Keratinpositivität bei EMA-Negativität lässt demnach auf eine dieser Tumorarten schließen. EMA ist häufig positiv bei Meningeomen; dies kann bei der Unterscheidung von anderen intrakraniellen Neoplasien, beispielsweise Schwannomen, hilfreich sein. Die Abwesenheit von EMA kann auch von Bedeutung sein, da eine negative EMA-Färbung charakteristisch für manche Tumore ist, darunter Nebennierenkarzinome, Seminome, Paragangliome und Hepatome.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
EMA-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 247S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)