Yes, this medium can be used for HUVEC.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml) is an all-in-one-ready-to-use media that contains growth factors that facilitate accelerated growth.
Application
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can this be used for HUVEC cells?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the FBS percentage for this media?
1 answer-
While the complete formulation of this product is considered proprietary, the medium contains 2% Fetal Bovine Serum, as well as VEGF, EGF, bFGF, IGF, Ascorbic acid, Hydrocortisone, Heparin.