Fortfahren mit
211F-GS
Endothelial Cell Growth Supplement without FBS (5ml)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
815A-GS213-GS215-GS
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)