This media is provided by Cell Applications, and the formulation is proprietary. This formulation does contain glucose at 1 g/L.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What are the composition of Human EC starvation medium like serum concentration, glucose concentration, amino acids concentration etc