Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 246,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 967,00 € 821,95 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Escherichia coli
Quality Segment
mol wt
Mr ~31800
concentration
≥90%
storage temp.
−20°C
General description
Prrotein G is a small globular cell surface protein produced by Streptococcus sp. It is composed of two or three nearly identical domains of 55 amino acids each. It binds to Fc fragment of IgG from many species with high affinity. It does not recognize IgM, IgA, IgE or serum albumin.
Physical form
lyophilisiertes Pulver in PBS, pH 7.4
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt Mr ~31800 | mol wt - | mol wt ~30 kDa | mol wt - |
| concentration ≥90% | concentration - | concentration - | concentration - |
| biological source Escherichia coli | biological source - | biological source bacterial (Streptococcus sp.) | biological source - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?