Fortfahren mit
17766
DL-α-Glycerin-phosphat Magnesiumsalz Hydrat
~85% (KT)
Synonym(e):
Magnesium-glycerophosphat, rac.-Glycero-3-phosphat Magnesiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,40
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7MgO6P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.36 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
213-149-3
MDL number:
€ 71,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
~85% (KT)
form
powder
functional group
hydroxyl
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Mg++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.Mg.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;+2;/p-2
InChI key
GLZHYLKPDLVZKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
DL-α-Glycerol phosphate is a racemic mixture of the D- and L-glycerophosphate enantiomers.
Application
DL-α-Glycerol phosphate magnesium salt hydrate has been used:
  • in oxidase and dehydrogenase assays
  • as a component of the osteoblast differentiation medium[1]
  • for mineralization of poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogels containing alkaline phosphatase designed for osteochondral regeneration
DL-a-Glycerol phosphate may be used to assess the lysogenic-strain features of agalactiae bacteriophages
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G78866166850020
description
~85% (KT)
description
≥93% (GC)
description
≥95.0% (TLC)
description
≥98.0% (NT)
assay
~85% (KT)
assay
≥93% (GC)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥98.0% (NT)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)