166214K
Collagen Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-C-TAGSCLRKFSTM, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
Größe auswählen
About This Item
Produktbezeichnung
MAPTRIX-C-TAGSCLRKFSTM, Collagen Mimetic, aqueous solution
Sterilität
Filtered sterilized solution
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
~23.9 kDa
Verpackung
pkg of 10 mg
Konzentration
1.0 mg/mL protein
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Bindungsspezifität
Receptor: α2β1,Heparin
Domain: α1 (IV) Hep I
Binding Motif: TAGSCLRKFSTM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)