16001
Brij® L4
main component: tetraethylene glycol dodecyl ether
Synonym(e):
Polyethylenglykol-dodecylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Methode(n)
protein quantification: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.453
HLB-Wert
9.7
Dichte
~0.95 g/mL at 20 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChIKey
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable