Fortfahren mit
15721
Polydatin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Piceid, Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranosid, Resveratrol-3-β-mono-D-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
54837
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
composition
carbon, 60.5-62.5%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
InChI key
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
Application
Polydatin, a type of polyphenolic phytoalexin, has many physiological and pharmacological effects including anti-inflammatory and anti-oxidative activities. Polydatin is an effective candidate drug for the protection of photo-inflammation. Polydatin exhibits therapeutic potential for vascular dementia, most likely due to its anti-oxidant activity and the direct protection of neurons.
Biochem/physiol Actions
Stilbene found in medicinal herbs. Antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89312SMB0094810050
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
composition
carbon, 60.5-62.5%
composition
-
composition
-
composition
-
optical activity
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −39±2°, c = 2% in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydatin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)