Fortfahren mit
14326C
EX-CELL® 302 Serumfreies Medium für CHO-Zellen
without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,80
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 68,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
components
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL® 302 is aserum-free liquid medium, which has been specifically developed for thelong-term growth of transformed Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in suspensionfor the expression of antibodies or protein products.
EX-CELL® 302 is anappropriate medium for use with the DHFR- or Glutamine Synthetase, or the GS System, because it does not contain hypoxanthine, thymidine or L-glutamine.
Other Notes
If EX-CELL® 302 is to be used with CHO cells transformed using the GS selection, the media needs to be supplemented with GS Supplement 50X (Catalog No. 58672C) for the additional amino acids and nucleosides. For use with DHFR- selection system, we recommend the addition of 4 mM L-glutamine for optimal growth.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Disclaimer
Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Mehrere Komponenten des Mediums sind lichtlabil und sollten über längere Zeit keinem Licht ausgesetzt werden.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)