Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, without L-glutamine
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 3.45 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components glucose: 3.45 g/L | components L-glutamine: no | components HEPES: yes | components glucose: 3.45 g/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® 325 PF CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Protein Free
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7790-84-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?