Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B-A38, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
B-A38, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (138M-14), vial of 0.5 mL concentrate (138M-15), bottle of 1.0 mL predilute (138M-17), vial of 1.0 mL concentrate (138M-16), bottle of 7.0 mL predilute (138M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:200
isotype
IgG1
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... SDC1(6382)
General description
CD138, Syndecan 1, ist ein transmembranes Heparansulfatproteoglykan, das hauptsächlich in verschiedenem Epithelgewebe vorkommt und an Zellproliferation, Zellmigration, intrazellulärer Kommunikation und Zell-Matrix-Interaktionen beteiligt ist. In lymphatischem Gewebe wird CD138 in den späten Stadien der B-Zell-Differenzierung mit Progression zu Plasmazellen exprimiert. Anti-CD138 ist ein guter Marker für das selektive Identifizieren von gutartigen oder bösartigen Plasmazellen in lymphatischem Gewebe. CD138 wird außerdem in einer Reihe von Epithelzellen exprimiert.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD138/Syndecan-1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 138S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?