Fortfahren mit
13365
N,N-Dimethylbenzylamin
≥99.5% (GC)
Synonym(e):
N-Benzyldimethylamin, BDMA, DMBA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-149-1
Beilstein/REAXYS Number:
1099620
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.501 (lit.), n20/D 1.502
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylbenzylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)