12830
1-Phenyl-1,3-butandion
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Benzoylaceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
54-56 °C
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable