Merck
12326
Sigma-Aldrich
Fluoreszenz-Rot 631, reaktiv
suitable for fluorescence, ≥60% (coupling to amines)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H48N3NaO11S2
Molekulargewicht:
833.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Konzentration
≥60% (coupling to amines)
Fluoreszenz
λex 627 nm; λem 651 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(\C=C\C=C3/N(CCCS([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4C3(C)CCCC(=O)ON5C(=O)CCC5=O)S([O-])(=O)=O)cc([o+]c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C40H49N3O11S2.Na/c1-7-41(8-2)28-15-17-30-27(24-35(39(3,4)5)53-33(30)25-28)12-9-13-34-40(6,21-10-14-38(46)54-43-36(44)19-20-37(43)45)31-26-29(56(50,51)52)16-18-32(31)42(34)22-11-23-55(47,48)49;/h9,12-13,15-18,24-26H,7-8,10-11,14,19-23H2,1-6H3,(H-,47,48,49,50,51,52);/q;+1/p-1/b12-9+,34-13-;
InChIKey
FLVFZXRJCNTEDK-ANZJOGBDSA-M
Allgemeine Beschreibung
Fluoreszenz-Rot 631 reaktiv ist ein Fluoreszenzlabel, das besonders gut zur Anregung durch He-Ne-Laser (bei 633 nm) geeignet ist. Fluoreszenz-Rot 631 reaktiv weist eine starke Fluoreszenz auf (molare Absorption 185 000 M-1cm-1).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)