Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
L26, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
L26, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (120M-84), vial of 0.5 mL concentrate (120M-85), bottle of 1.0 mL predilute (120M-87), vial of 1.0 mL concentrate (120M-86), bottle of 7.0 mL predilute (120M-88)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2aκ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... MS4A1(931)
General description
Anti-CD20 (Pan-B-Zellenmarker) reagiert mit einem in B-Zellen vorhandenen Membran-Antigen. Dieser Antikörper erkennt in einer Minderheit der Fälle die bei der Hodgkin-Krankheit vorherrschenden Reed-Sternberg-Zellen. Da keine Färbung der Histiozyten oder Plasmazellen beobachtet wurde und bei T-Zellen-Malignität kein CD20 nachgewiesen wurde, ist er ein sehr starker Marker von B-Zell-Lymphomen. Anti-CD20 weist keine Kreuzreaktion mit nicht-hämatopoetischen Neoplasmen auf.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD20-positive Kontroll-Objektträger, Produkt-Nr. 120S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?