Fortfahren mit
108M-9
CD8 (C8/144B) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C8/144B, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
C8/144B, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (108M-94), vial of 0.5 mL concentrate (108M-95), bottle of 1.0 mL predilute (108M-97), vial of 1.0 mL concentrate (108M-96), bottle of 7.0 mL predilute (108M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD8A(925)
General description
Anti-CD8 ist ein T-Zell-Marker für den Nachweis von zytotoxischen/Suppressor-Zellen unter den Lymphozyten im Blut. CD8 ist auch auf NK-Zellen, auf den meisten Thymozyten, auf einer Subpopulation der Null-Zellen und auf Knochenmarkzellen nachweisbar. Dieser Antikörper kann zusammen mit anderen Markern dazu dienen, zwischen reaktiven und neoplastischen T-Zellen zu unterscheiden.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
CD8-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 108S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)