Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP35, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP35, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (104R-14), vial of 0.5 mL concentrate (104R-15), bottle of 1.0 mL predilute (104R-17), vial of 1.0 mL concentrate (104R-16), bottle of 7.0 mL predilute (104R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... CD4(920)
General description
CD4 ist ein Glykoprotein von 55 kDa, das auf der Oberfläche der T-Helfer- bzw. regulatorischen T-Zellen,Monozyten, Makrophagen und manchen dendritischen Zellen exprimiert wird. Der Großteil der peripherenT-Zell-Lymphome stammt von der Untergruppe der T-Helfer- bzw. regulatorischen T-Zellen. Deshalb sind die meisten reifenT-Zell-Neoplasien CD4+. Anti-CD4 wird zum Identifizieren von normalen T-Zellen und zum Unterstützender Identifizierung von Neoplasien mit T-Zell-Ursprung eingesetzt.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD4-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 104S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?