Merck
09416
21 L-Aminosäuren + Glycin
≥99.0% (NT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 SET
€ 607,00
€ 607,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-158-2
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.0% (NT)
impurities
≤0.3% foreign amino acids
Quality Level
Other Notes
je 1 g: L-Alanin, L-Arginin-hydrochlorid, L-Asparagin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Cystin, L-Glutaminsäure, L-Glutamin, Glycin, L-Histidin-hydrochlorid, L-4-Hydroxyprolin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin-hydrochlorid, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What material is the packaging made of? What material is the cap (closures) made of?
    1 answer
    1. All the components of 09416-1EA are assigned the same bottle and cap:
      Narrow neck, round amber glass bottle, 10 ml. (Hydrolytic Class III)
      Red polypropylene screw cap with tamper evident seal and PTFE/EPDM flat cap Liner