0710000
4-tert-Butylphenoxyessigsäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenoxy]-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
96 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-12(2,3)9-4-6-10(7-5-9)15-8-11(13)14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
FBIGAJNVRFKBJL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable