05717
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerin) Ammoniumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerin) Ammoniumsalz, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerin Ammoniumsalz, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerin Ammoniumsalz, DSPG-NH4, PG(18:0/18:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/t39?,40-;/m1./s1
InChIKey
PJOUKPGQSVEHLZ-QTOMIGAPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable