Fortfahren mit
05316
Atto 647N Maleimid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 451,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.32
MDL number:
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
€ 451,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Application
  • Preparation of homogeneous samples of double-labelled protein suitable for single-molecule FRET measurements.: In dieser Studie wird die Verwendung von Atto 647N-Maleimid für die Herstellung von homogen doppelt markierten Proteinproben untersucht, was präzise Einzelmolekül-FRET-Messungen zur Analyse von Proteindynamik und -interaktionen ermöglicht (Lerner et al., 2013).
Legal Information
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Im Falle einer beabsichtigten Vermarktung den IP-Inhaber (ATTO-TEC GmbH, Deutschland) zwecks Lizenzierung kontaktieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
045070871765906
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
UV absorption
λ: 640.0-646.0 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)