Fortfahren mit
03714
Blaudextran
average mol wt 20,000
Synonym(e):
Dextran blau aus Leuconostoc mesenteroides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90008D4772D5751
description
average mol wt 20,000
description
average mol wt 5,000
description
BioReagent
description
Void volume marker for gel filtration columns.
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
~2,000,000
mol wt
2,000,000
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
-
capacity
-
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
non-animal source
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blaudextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)