Merck
01712
Sigma-Aldrich
Acrylamidpuffer
~0.2 M in H2O, solution, pKa 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solution
Haltbarkeit
limited shelf life
Konzentration
~0.2 M in H2O
pKa 
2
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)