Fortfahren mit
00297
3-Methyl-3-butenylpyrophosphat Trilithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
IPP, Isopentenylpyrophosphat Trilithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.840,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9Li3O7P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.89
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤10% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
General description
Isopentenylpyrophosphattrilithiumsalz (3-Methyl-3-butenylpyrophosphattrilithiumsalz, IPP) ist das Lithiumsalz von Isopentenylpyrophosphat. Es ist ein Zwischenprodukt, das bei der Biosynthese von Polyisoprenoidverbindungen gebildet wird. Es kann in einem dreistufigen Verfahren aus Isopentenol synthetisiert werden.[1] Mevalonsäure kann in einem ATP-abhängigen Prozess zu Isopentenylpyrophosphat umgewandelt werden. Mevalonat und Isopentenylpyrophosphat werden durch Latex des Kautschukbaums in Kautschuk integriert.[2]
Application
Isopentylpyrophosphat (IPP) kann als Substrat zur Untersuchung der Verteilung, Charakterisierung und Kinetik von Isopentyldiphosphatisomerase(n) eingesetzt werden. IPP wird zur Untersuchung der Biosynthese von Isoprenoiden/Terpenoiden eingesetzt. Isopentenylpyrophosphat kann bei der Kautschuksynthese eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Zwischenprodukt bei der Terpenbiosynthese
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1862939784I0503
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤10% water
impurities
≤10.0% water
impurities
-
impurities
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)