63547
Mangan(II)-nitrat Tetrahydrat
purum p.a., ≥97.0% (KT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Assay
≥97.0% (KT)
Form
powder, crystals or chunks
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChIKey
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders
- [Mn(2-Bzpy)(N3)2]n (2-Benzy = 2-benzoylpyridine)
- [Mn(3,5-lutidine)2(N3)2]n
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2