Fortfahren mit
56217
Verbascose
analytical standard
Synonym(e):
α-D-Galp-(1→6)-α-D-Galp-(1→6)-α-D-Galp-(1→6)-α-D-Glup(1<−>2)-β-D-Fruf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52O26
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
828.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
208-905-4
MDL number:
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3O[C@H](OC[C@H]4O[C@H](O[C@]5(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-7-12(34)17(39)21(43)26(51-7)48-3-9-13(35)18(40)22(44)27(52-9)49-4-10-14(36)19(41)23(45)28(53-10)50-5-11-15(37)20(42)24(46)29(54-11)56-30(6-33)25(47)16(38)8(2-32)55-30/h7-29,31-47H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15-,16-,17+,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
FLUADVWHMHPUCG-SWPIJASHSA-N
General description
Verbascose, a pentasaccharide that contains four units of galactose and one unit of sucrose, occurs mostly in leguminous plants. In plants it is synthesized by an enzyme named, multifunctional stachyose synthase using raffinose as well as stachyose as a galactosyl acceptor.
Application
Natürlicher, physiologisch nicht verwertbarer Zucker
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1895S4001T7407
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)