227870
Nitroethan
ReagentPlus®, 99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.58 (vs air)
Dampfdruck
15.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
778 °F
Expl.-Gr.
3.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChIKey
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup