Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaBrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.89
UNSPSC Code:
12352300
eCl@ss:
38050507
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-160-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
suitable for EPA 300
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
5-9 (25 °C, 50 g/L)
density
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium bromate is a commercially available, very stable oxidant. It is much easier to handle than liquid bromine or hypobromous acid solutions. The elastic, piezoelectric and dielectric constants of sodium chlorate and sodium bromate (NaBrO3) have been evaluated.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumbromat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?