Merck
Z804193
Specac® Omni Cell Küvettenfenster
BaF2, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
Größe auswählen
2 EA
€ 1.180,00
€ 1.180,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 1.180,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
€ 1.180,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
BaF2
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Specac Ltd
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Größe
41 mm × 23 mm , rectangular
Allgemeine Beschreibung
Specac® Omni Cell windows [BaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Rechtliche Hinweise
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)