Merck
Z548758
Sigma-Aldrich
Aldrich® Zusatztrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 301,00
€ 301,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 301,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 301,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Höhe
305 mm
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2 mm, ab 500 mL Inhalt. Hahn 4 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)