Fortfahren mit
Z419982
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Unjacketed, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
H:
500 mm
Capacity:
250 mL
joint
joint: ST/NS24/40
H
500 mm
capacity
250 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)