Merck
Z2500000
Zolpidem-tartrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H42N6O2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.87
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zolpidem
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21N3O.C4H6O6/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChIKey
NYVVVBWEVRSKIU-LREBCSMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Zolpidem tartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marieke De Boeck et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 164, 57-61 (2018-10-22)
The analysis of biological samples, such as whole blood, comes with several sample preparation challenges. Biological matrices often contain a variety of endogenous components that can interfere with the determination of xenobiotics. Especially blood plasma proteins (e.g. serum albumin) are
Xueyi Feng et al.
Drug testing and analysis, 11(7), 1076-1082 (2019-03-27)
Oral fluid zolpidem detection in the settings of drug-facilitated crime and roadside drug testing indicates recent zolpidem intake. Zolpidem pharmacokinetics in classical biological matrices such as blood and urine have been described; however, reports of such data based on oral
Marieke De Boeck et al.
Forensic science international, 274, 44-54 (2017-01-18)
To date, thorough clean-up of complex biological samples remains an essential part of the analytical process. The solid phase extraction (SPE) technique is the well-known standard, however, its main weaknesses are the labor-intensive and time-consuming protocols. In this respect, dispersive
Xueyi Feng et al.
Journal of analytical toxicology, 41(9), 735-743 (2017-10-07)
A rapid, selective and sensitive LC-MS-MS method with a post-column addition of acetonitrile was developed and fully validated for the quantitative determination of zolpidem and its major metabolite, zolpidem phenyl-4-carboxylic acid (ZPCA), in oral fluid. Preliminary sample treatment was limited