Merck
Y0001839
Hydroxychloroquinsulfat -sulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]chinolinsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
API-Familie
hydroxychloroquine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Hydroxychloroquinsulfat ist ein entzündungshemmendes (über TNF), krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) und ein Hemmstoff der Hämpolymerase.
Hydroxychloroquinsulfat ist ein entzündungshemmendes (über TNF), krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) und ein Hemmstoff der Hämpolymerase. Es wird bei der Behandlung von Malaria eingesetzt.
Verpackung
Unit quantity: 70 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)