Y0001693
Imatinib Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)-pyrimidin-2-yl]-1,3-benzoldiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
imatinib
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c2nc(ccn2)c3cnccc3)c1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
InChIKey
QGAIPGVQJVGBIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)