Wichtige Dokumente
Y0001480
Sulfadiazin für die Identifizierung von Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulfadiazin, 4-Amino-N-2-pyrimidinylbenzolsulfonamid, N1-(Pyrimidin-2-yl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfadiazine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
253 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
InChIKey
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)