Wichtige Dokumente
Y0001097
Valaciclovir Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinat, N-[(Phenylmethoxy)-carbonyl]-L-valin-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valacyclovir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
InChI
1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m0/s1
InChIKey
ZQSUAJRZJTUOEA-HNNXBMFYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)