Wichtige Dokumente
Y0000887
Cyclizin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydrylalkohol, Diphenylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cyclizine
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChIKey
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)