Merck
Y0000750
Dorzolamid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dorzolamid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O4S3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.90
Beilstein:
5896026
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dorzolamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChIKey
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
Angaben zum Gen
human ... CA2(760)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dorzolamide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vikas Gulati et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(6), 677-684 (2012-02-15)
To evaluate the interaction of intraocular pressure(IOP)–lowering medications with physiologic day and night changes in aqueous humor dynamics in participants with ocular hypertension. Thirty participants were enrolled in thisdouble-masked, randomized, crossover study. Each participant underwent aqueous humor dynamics measurements at
Ikuyo Ohguro et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 28(4), 392-396 (2012-04-07)
The purpose of the present study is to evaluate the effects of a fixed combination of 0.5% timolol maleate (TM) and 1% dorzolamide hydrochloride (DZ) (FCTD(1%)) on optic nerve head (ONH) blood circulation. A drop of 0.5% TM, 1% DZ
Yasuhiro Ikeda et al.
The British journal of ophthalmology, 97(9), 1187-1191 (2013-06-21)
To evaluate the therapeutic effect of continuous treatment with topical dorzolamide (a carbonic anhydrase inhibitor) for cystoid macular oedema (CME) associated with retinitis pigmentosa (RP). 18 eyes in 10 patients with CME secondary to RP were included. Baseline visual acuity
Mohamed A Genead et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(4), 826-833 (2011-09-03)
: To determine the value of a topical carbonic anhydrase inhibitor on the macular thickness and function in choroideremia patients with cystoid macular edema. : Two choroideremia patients with cystoid macular edema, observed by spectral-domain optical coherence tomography, were treated
Kenji Inoue et al.
Japanese journal of ophthalmology, 56(6), 559-563 (2012-09-25)
To investigate the ocular hypotensive effect and safety of dorzolamide hydrochloride 1 %/timolol maleate 0.5 % fixed-combination eye drops. The study cohort comprised 34 patients with either primary open-angle glaucoma or ocular hypertension who were being concomitantly treated with dorzolamide