Merck
Y0000626
Ketorolac-Trometamol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ketorolac Tris-salz, (±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carbonsäure, Toradol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO3 · C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketorolac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChIKey
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ketorolac trometamol for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giuseppina Magni et al.
Anesthesia and analgesia, 116(2), 443-447 (2013-01-11)
Ketorolac tromethamine (ketorolac) is a nonsedating drug with potent analgesic and moderate anti-inflammatory activity, which does not increase the sedation level. The safety of ketorolac with respect to risk of bleeding has been demonstrated in large numbers of patients undergoing
Michel Weber et al.
Acta ophthalmologica, 91(1), e15-e21 (2012-09-14)
To determine whether indomethacin 0.1% eye drops are at least as effective as ketorolac 0.5% eye drops in treating ocular inflammation following cataract surgery. Prospective, multicenter, investigator-masked, parallel-group, randomized, active-controlled clinical trial. Cataract patients were randomized in a 1:1 ratio
V R Sinha et al.
Expert opinion on drug delivery, 6(9), 961-975 (2009-08-12)
Ketorolac tromethamine (KT) is a non-steroidal anti-inflammatory drug that belongs to the class of heteroaryl acetic acid derivatives. It is a non-selective cyclooxygenase (COX) inhibitor, being marketed in the racemate form. Most of its analgesic and COX inhibitory activity is
Gwen M Grimsby et al.
Mayo Clinic proceedings, 87(11), 1089-1097 (2012-10-13)
To evaluate the efficacy and safety of a novel, continuous intravenous infusion of ketorolac, a powerful nonopioid analgesic, for postoperative pain control. A prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled trial of a continuous infusion of ketorolac tromethamine in 1 L of normal
Georgios Mylonas et al.
American journal of ophthalmology, 155(2), 253-259 (2012-10-06)
To investigate intraretinal changes after successful cataract surgery in patients with previous pars plana vitrectomy (PPV) and indocyanine green-assisted peeling of epiretinal membrane and internal limiting membrane (ILM). Prospective nonrandomized controlled clinical study. Twenty eyes of 20 patients with cataract