Merck
Y0000570
Clobetasol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clobetasolpropionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32ClFO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChIKey
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Clobetasol for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark G Lebwohl et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(3), 385-392 (2013-05-07)
Few clinical trials have evaluated the combination of topical corticosteroids plus systemic therapies for psoriasis. We sought to evaluate efficacy and safety of etanercept plus topical clobetasol propionate (CP) foam versus etanercept monotherapy for treatment of moderate to severe plaque
Leon H Kircik et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), 328-334 (2013-04-03)
Chronic hand dermatitis may have a significant detrimental effect on daily home-related and work-related activities, and quality of life (QOL). Clobetasol propionate foam, 0.05%, is indicated for the treatment of inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid-responsive dermatoses in patients aged
Sidharth Sonthalia et al.
International journal of dermatology, 51(11), 1371-1378 (2012-10-17)
Oral lichen planus (OLP) is a common disease of the oral mucosa with worldwide distribution and overall prevalence of 0.5-2.2%. Its etiology remains unclear, although the role of autoimmunity is supported by its association with other autoimmune diseases and the
S R Wiegell et al.
The British journal of dermatology, 171(6), 1487-1492 (2014-07-26)
Photodynamic therapy (PDT) is an effective and established treatment for actinic keratoses (AK) and nonmelanoma skin cancer. The main side-effects of PDT are post-treatment erythema and oedema, and pain during illumination. Severe erythema after PDT enhances the down time associated
Steven R Feldman et al.
American journal of clinical dermatology, 10(6), 397-406 (2009-10-15)
Ultrapotent topical corticosteroids are the mainstay of psoriasis treatment, used either alone or in combination with a topical vitamin D analog. Traditionally used in an ointment vehicle for psoriasis, clobetasol propionate 0.05% is also available in spray, foam, lotion, and