Y0000523
Glipizid Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-[2-[4-[(cyclohexylcarbamoyl)-sulphamoyl]-phenyl]-ethyl]-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glipizide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC2CCCCC2)c1ccc(cc1)CCNC(=O)OCC
InChI
1S/C18H27N3O5S/c1-2-26-18(23)19-13-12-14-8-10-16(11-9-14)27(24,25)21-17(22)20-15-6-4-3-5-7-15/h8-11,15H,2-7,12-13H2,1H3,(H,19,23)(H2,20,21,22)
InChIKey
OIJHHAAHXNZKKC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)